Learn More
Daniels Healthcare™ Cubo WIVA con tapa sólida
Código de producto. p-6966067
Click to view available options
Capacidad (métrico):
60 L
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
400 x 335 x 640 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15524146
Marca: Daniels Healthcare™ UKWIVB60YELSLP81
Elimine y deseche de forma segura los materiales biológicos potencialmente peligrosos. El cubo Daniels Healthcare™ WIVA con tapa sólida cumple las especificaciones BS 7320 para la eliminación de residuos.
  • Fabricados con polipropileno
  • Incluye tapa
  • Adecuado para la eliminación de residuos clínicos
  • Cumple las especificaciones de BS7320
Especificaciones
Capacidad (métrico) 60 L
Certificaciones/conformidad BS 7320
Color Amarillo
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 400 x 335 x 640 mm
Altura (métrico) 640 mm
Longitud (métrico) 400 mm
Anchura (métrico) 335 mm
Material Polipropileno
Tipo de producto Cubo de eliminación de residuos