Learn More
Brady™ Etiquetas BBP33 para identificación de hilos y cables: tres por fila
Las etiquetas BBP33 de identificación de cables (tres por fila) son permanentes o reposicionables. Una vez aplicado, el paño de vinilo de la serie B-498 CleanLift™ no se mueve a menos que desee cambiarlo.
Marca: Brady™ 143016
Detalles adicionales : Peso : 0.00050kg
Descripción
- El adhesivo y el dorso de tejido ofrecen una excelente potencia de sujeción, además de permitir una extracción limpia y el reposicionamiento
- Se adhieren a cualquier superficie limpia y seca
- Capa superior especialmente formulada para una excelente calidad de impresión
- Acabado semisatinado para ofrecer un aspecto nítido y limpio
Especificaciones
CSA, RoHS, UL | |
Blanco | |
Paño de nailon | |
Etiqueta de componentes dentro de paneles | |
1500/paq. | |
De -40 °C a +89,4 °C | |
0,0065 in | |
0,5 in |
Acrílico, Permanente | |
Mate | |
Etiqueta de identificación | |
Impresora BBP™33 | |
De -40 a 193 °F | |
80 lb/pulgadas | |
0,5 in | |
12,70 mm |