Learn More
Bel-Art™ Tapones para tubos de RMN de presión superior SP Scienceware™ Wilmad™, 5.0 mm de diámetro, translúcidos
Ideal para experimentos que requieren un ambiente hermético bajo vacío o de baja presión inferior a 1 bar.
Marca: Bel-Art™ 66005-1010
Detalles adicionales : Peso : 0.21540kg
Descripción
Utilícelos con tubos de RMN de paredes medias y resistentes para mejorar la estanqueidad y la solidez en experimentos de temperatura variable.Especificaciones
1000 por paquete | |
Estanqueidad a gas - Presión superior | |
Translúcido | |
1000/paq. |
5,0 mm | |
Polietileno | |
Espectroscopía de RMN | |
Modelo: Wilmad™ 521-PC-1000 |