Learn More
Bel-Art™ Tapones para tubos de RMN desechables SP Scienceware™ Wilmad™, 5.0 mm de diámetro
Los diferentes colores ayudan a realizar el seguimiento de las muestras basándose en varios disolventes de referencia.
Marca: Bel-Art™ 66005-1006
Detalles adicionales : Peso : 0.21540kg
Descripción
Aviso: Cuando utilice cloroformo o acetona como solución de referencia, evite el contacto directo entre la muestra y el tapón desechable, así como el almacenamiento a largo plazo durante más de 2 horas. Si no se pueden evitar estas condiciones, utilice tapones para tubos de PTFE.Especificaciones
1000 por paquete | |
Modelo:Wilmad™ 521-PNK-1000 | |
Rosa | |
1000/paq. | |
Sí |
5,0 mm | |
EVA | |
Espectroscopía de RMN | |
Modelo: Wilmad™ 521-PNK-1000 |