Learn More
Bel-Art™ Tapones para tubos de RMN desechables SP Scienceware™ Wilmad™, 5.0 mm de diámetro
Tienda SP Scienceware ProductosDescripción
Aviso: Cuando utilice cloroformo o acetona como solución de referencia, evite el contacto directo entre la muestra y el tapón desechable, así como el almacenamiento a largo plazo durante más de 2 horas. Si no se pueden evitar estas condiciones, utilice tapones para tubos de PTFE.
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro exterior (métrico) | 5,0 mm |
| Tamaño del tapón | 5 mm |
| Tipo de producto | NMR Tube Cap |
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Material | EVA |
| Color | Azul |
| Para utilizar con (aplicación) | Espectroscopía de RMN |
| Cantidad | 100/paq. |
| Línea de productos | Modelo: Wilmad™ 521-BLU-100 |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Mostrar más |