Learn More
Bel-Art™ Biblioteca FT-NMR SP Scienceware™ Wilmad™ Aldrich con visor espectral en CD-ROM
Permite el procesamiento de espectros mediante zoom, integración de picos y etiquetado de picos. La biblioteca FT-NMR Aldrich Bel-Art SP Scienceware™ Wilmad™ con visor espectral en CD-ROM es un libro electrónico que contiene espectros 13C de 300 MHz, 1 H y 75MHz de alta resolución, integrales, estructuras químicas y datos técnicos para más de 11,800 compuestos.
Marca: Bel-Art™ 66000-0106
Detalles adicionales : Peso : 0.04310kg
Descripción
- También hay disponible una biblioteca complementaria que incluye espectros para 3500 compuestos adicionales no incluidos en la versión impresa original.
- Solicite tanto la biblioteca estándar como la complementaria para acceder a espectros de más de 15 000 compuestos.
- Múltiples métodos de búsqueda: búsqueda de texto por nombre químico, número de catálogo de Aldrich, número CAS, fórmula molecular, búsqueda avanzada de campos de datos sobre categorías químicas y propiedades físicas, como punto de ebullición, punto de fusión, densidad, punto de inflamación, peso molecular e índice de refracción
- Requisitos mínimos del sistema: plataforma Windows, unidad de CD-ROM, 600 MB de espacio en el disco duro
Especificaciones
Base de datos de 3500 compuestos | |
Biblioteca FT-NMR con visor espectral en CD-ROM |