Learn More
Bel-Art™ Biblioteca FT-NMR SP Scienceware™ Wilmad™ Aldrich con visor espectral en CD-ROM
Tienda SP Scienceware ProductosDescripción
- También hay disponible una biblioteca complementaria que incluye espectros para 3500 compuestos adicionales no incluidos en la versión impresa original.
- Solicite tanto la biblioteca estándar como la complementaria para acceder a espectros de más de 15 000 compuestos.
- Múltiples métodos de búsqueda: búsqueda de texto por nombre químico, número de catálogo de Aldrich, número CAS, fórmula molecular, búsqueda avanzada de campos de datos sobre categorías químicas y propiedades físicas, como punto de ebullición, punto de fusión, densidad, punto de inflamación, peso molecular e índice de refracción
- Requisitos mínimos del sistema: plataforma Windows, unidad de CD-ROM, 600 MB de espacio en el disco duro
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Base de datos de 1,1800 compuestos |
| Descripción | Biblioteca FT-NMR con visor espectral en CD-ROM |