Learn More
Thermo Scientific Chemicals Accesorios Wig-L-Bug™
For use with Digital Wig-L-Bug Mixing/Grinding Mill
Marca: Thermo Scientific™ 044530.KM
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Vial de poliestireno con tapón deslizable de polietileno; 30 cm (1 pie) de longitud x 1,27 cm (0,5 pulg) de diámetro
- Vial de poliestireno con tapón deslizable de polietileno; 30 cm (2 pie) de longitud x 1,27 cm (0,5 pulg) de diámetro
- Adaptador para viales de 5,08 cm (2 pulg) de longitud, 1,27 cm (0,5 pulg) de diámetro
Especificaciones
Accesorio para la mezcladora/moledora Digital Wig-L-Bug | |
2 pies | |
25/Paq. | |
Vial de poliestireno |
RUO - Para uso exclusivo en investigación