Learn More
Motic™ Lentes de campo ancho para microscopios Motic™ TEC POL
Código de producto. p-7225587
Change view
Click to view available options
Campo de visión:
20 mm
22 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Campo de visión unitSize
16235800 20 mm cada uno
16225800 22 mm cada uno
2 options
Código de producto. 16235800
Marca: Motic™ 1101001403541
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Lente de campo ancho para su uso con microscopios TEC POL.
  • Para su uso con microscopios Motic™ Panthera TEC POL
  • ±5 dioptrías
Especificaciones
Color Negro
Diámetro (imperial) 1 in
Diámetro (métrico) 25 mm
Campo de visión 20 mm
Para utilizar con (equipo) Microscopios Motic™ TEC POL
Potencia de aumento 10X