Learn More
Motic™ Ocular de campo ancho N-WF10X/F.N.23 con ajuste de dioptrías (ESD)
Descripción
- El estilo de campo ancho y el ajuste de dioptrías proporcionan un campo de visión mejorado y un mayor alivio ocular.
- Ampliación: 10X.
- Número de campo: 23.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Campo ancho |
| Descripción | F.N.:23 |
| Para utilizar con (equipo) | Microscopios de la serie SM-171, GM |
| Incluye | Ajuste de dioptrías, protección contra descargas electrostáticas ESD |
| Potencia de aumento | 10X |