Learn More
Sampling Systems™ Cepillos de limpieza de muestreadores anchos
Asegúrese de que el muestreador esté bien limpio para evitar la contaminación cruzada. Los cepillos de limpieza de muestreadores anchos Sampling Systems™ son una gama de cepillos ideales para la limpieza de muestreadores de acero inoxidable y plástico.
25.85€ - 47.80€
Especificaciones
Tipo de producto | Cepillo de limpieza |
---|---|
Material del mango | Aluminio |
Diámetro de la cerda (métrico) | 45 mm |
Para utilizar con (equipo) | Tubos de 30 a 45 mm de diámetro |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15809411
|
Sampling Systems™
8020J-1600 |
1600 mm |
43.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15819411
|
Sampling Systems™
8020J-2100 |
2100 mm |
47.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15829411
|
Sampling Systems™
8020J-600 |
600 mm |
25.85€
cada uno |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15899401
|
Sampling Systems™
8020J-1100 |
1100 mm |
27.35€
cada uno |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Cepillos higiénicos de nailon
- Mango de aluminio resistente
- Forma de cepillo ancha
Especificaciones
Cepillo de limpieza | |
Aluminio | |
45 mm | |
Tubos de 30 a 45 mm de diámetro |