Learn More
Sampling Systems™ Cepillos de limpieza de muestreadores anchos
Código de producto. 15829411 Tienda Sampling Systems Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
600 mm
1100 mm
1600 mm
2100 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15829411
Marca: Sampling Systems™ 8020J600
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Asegúrese de que el muestreador esté bien limpio para evitar la contaminación cruzada. Los cepillos de limpieza de muestreadores anchos Sampling Systems™ son una gama de cepillos ideales para la limpieza de muestreadores de acero inoxidable y plástico.
  • Cepillos higiénicos de nailon
  • Mango de aluminio resistente
  • Forma de cepillo ancha
Especificaciones
Tipo de producto Cepillo de limpieza
Material del mango Aluminio
Diámetro de la cerda (métrico) 45 mm
Para utilizar con (equipo) Tubos de 30 a 45 mm de diámetro
Longitud (métrico) 600 mm