Learn More
BRAND™ Wide Neck PFA Bottle
Click to view available options
Capacidad:
250 ml
500 ml
2000 ml
Descripción
- Tapón de rosca de PFA con un anillo de sellado moldeado para un sellado positivo
- Esterilizable en autoclave
- Fácil de limpiar.
- Resiste temperaturas de – 200 a 260 °C
Especificaciones
Capacidad | 2000 ml |
Tipo de tapón | Tapón roscado |
Descripción | Cuello ancho |
Material | PFA |
Tamaño de rosca (métrico) | S40 |