Learn More
Fisherbrand™ White Polypropylene Caps
Click to view available options
Acabado del cuello:
15-425
18-400
20-400
22-400
24-400
28-400
33-400
38-400
43-400
45-400
48-400
53-400
58-400
63-400
70-400
83-400
89-400
Cantidad:
100
144
288
370
500
1300
2100
Descripción
- El revestimiento de polietileno de espuma ofrece un sellado hermético y resistencia química a ácidos, álcalis, disolventes, alcoholes, aceites, cosméticos domésticos y productos acuosos
- El tapón de polipropileno blanco con revestimiento de espuma de polietileno con exterior de PTFE ofrece excelente resistencia química, lo que lo hace ideal para muestras medioambientales, productos farmacéuticos y reactivos para diagnóstico
- El revestimiento de polivinilo proporciona una excelente barrera contra la humedad adecuada para ácidos suaves, álcalis, disolventes, alcoholes, aceites y productos acuosos
Especificaciones
Revestimiento del tapón | Espuma de PTFE/polietileno |
Material del cierre | Polipropileno |
Tipo de producto | Tapón con revestimiento |
Color | Blanco |
Cantidad | 500 |
Color del tapón | Blanco |
Acabado del cuello | 43-400 |
Closure Included | No |