Learn More
Merck Filtros de fibra de vidrio blancos sin aglutinante
Marca:  Merck APFA03700
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Código de producto. 11778772
  • 65.55€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 25-04-2024
para ver el stock
Especificaciones
67,5 l/min/cm2
Filtro de profundidad
1,6 μm
67,5 l/min/cm2 (aire), 5 ml/min/cm2 (agua)
Paquete de 100
230 μm
37 mm
Blanco
Fibra de vidrio
APFA
Uso en aplicaciones bioquímicas (por ejemplo, recogida de células y filtración de precipitados de proteínas o ácidos nucleicos)
de 500 °C
Filtro de profundidad