Learn More
DWK Life Sciences Tapones de polipropileno blancos con revestimientos de espuma de polivinilo
25.37 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23261" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "23261" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Acabado del cuello:
13-425
24-400
28-400
38-400
43-400
48-400
53-400
58-400
70-400
Material:
Polipropileno
Vidrio
N.º por caja:
144 cajas
48 cajas
72 cajas
Descripción
- El revestimiento proporciona un sellado hermético
- Material de revestimiento: Espuma, polietileno
- Polipropileno
- Tapón de rosca
- Blanco
Utilice estos tapones con viales o frascos de vidrio
Información de órdenes
Each pack contains 72
Especificaciones
Revestimiento del tapón | Espuma de polietileno |
Para utilizar con (equipo) | Vial o frasco de vidrio |
Color | Blanco |
Material | Polipropileno |
N.º por caja | 72 cajas |
Acabado del cuello | 43-400 |
Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |