Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ V Vial™ with Open-Top Screw Cap
Conical interior bottoms are designed to provide total downward drainage and maximum retrieval of contents by syringe
Marca: DWK Life Sciences W986356NG
294.37 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23261" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.36290kg
Includes: Tapones de rosca fenólicos de color negro con revestimiento de silicona recubiertos con PTFE.
Descripción
Fabricado en vidrio “320” tipo I para materiales sensibles a la luz.
Especificaciones
PTFE/silicona | |
13 mm | |
2,0 ml | |
No | |
Rosca | |
Fenólico | |
44 mm | |
20-400 |
Ámbar | |
Vidrio de borosilicato | |
Ideal para el envío, envasado, almacenamiento, centrifugación y reacciones a pequeña escala | |
Cónico V | |
0,5 dr. | |
Tapón de rosca (parte superior abierta) | |
USP Tipo I |