Learn More
DWK Life Sciences Tapones rectos ultrapuros
Proporciona una pureza química extremadamente alta y baja permeabilidad a los gases. Los tapones rectos ultrapuros Wheaton™ se han fabricado con una formulación de bromutilo ultrapura.
Marca: DWK Life Sciences W224100-400
295.11 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23261" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.63500kg
Descripción
- Esterilizables en autoclave
- Bajo nivel de sustancias extraíbles
- Cumplen con las farmacopeas estadounidense, europea y japonesa
- Sin látex, nitrosaminas ni 2-MCBT (2-mercaptobenzotiazol)
- Compatibles con aplicaciones, como agua para inyectables (WFI), donde el caucho puede causar problemas
Especificaciones
Gris | |
0,7cm | |
1,3cm | |
Shore A 47 |
Tapón recto ultra puro de 13 mm | |
Liofilización | |
Caucho de bromobutilo | |
Sí |