Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Snap Caps for Wheaton E-Z™ Vials
Easy-to-use snap caps
Marca: DWK Life Sciences 242775
821.75 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23261" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.47630kg
Descripción
- Tipo de tapón: Tapón a presión
- Material: Polietileno.
- Tamaño: 11mm (0,433 in)
Especificaciones
PTFE/silicona con corte | |
Polietileno | |
1000/caja |
Transparente | |
Sí | |
11 mm |