Learn More
DWK Life Sciences Viales de vidrio para muestras Shorty Vials™ en Lab File™: con tapones Wheaton™
Se suministran en prácticas bandejas particionadas para archivos de laboratorio
Marca: DWK Life Sciences W224608
Detalles adicionales : Peso : 1.99580kg
Descripción
Ofrecen una gran variedad de usos que abarcan desde el almacenamiento de muestras hasta la liofilización.
- Viales transparentes fabricados con vidrio de borosilicato
- Fabricados con tubos de vidrio para un grosor uniforme de pared lateral y fondo
- Los viales Shorty Vial incluyen un perfil bajo para mayor estabilidad y menor volumen muerto
- Se suministran con tapones acoplados para ayudar a mantenerlos limpios o sin tapones (los tapones de repuesto se pueden adquirir por separado)
- Los viales y tapones son esterilizables en autoclave
- Los productos seleccionados encajan en las bandejas de poliestireno M-T Vial File™ con particiones que proporcionan una forma sencilla de hacer inventario de las muestras o de almacenar viales vacíos
Viales transparentes
- Fabricados con vidrio de borosilicato de bajos extraíbles para proporcionar una excelente resistencia a productos químicos
- Cumplen con los requisitos de Tipo I de la Farmacopea Estadounidense y ASTM E 438 Tipo I, Clase A
- Tapón de rosca fenólico negro con revestimiento de caucho 14B para muestras acuosas
- Tapón de rosca fenólico negro con revestimiento de caucho 14B/PTFE para muestras orgánicas—
Especificaciones
PTFE/Caucho 14B | |
19mm | |
6.0 ml | |
Rosca | |
Fenólico | |
Tapón de rosca | |
USP Tipo I, ASTM E 438 Tipo I, Clase A |
Transparente | |
Vidrio de borosilicato bajo extraíble | |
Para usos desde el almacenamiento de muestras hasta la liofilización | |
1.6 dr | |
Sí | |
43mm |