Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Septa For Unlined Aluminum Seals
158.65 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23261" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "23261" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Diámetro (imperial):
0,5 in
0,7 in
1,1 in
Color:
Gris
Rojo
Material:
Butilo con lámina de PTFE
Silicona
Silicona con lámina de PTFE
Especificaciones
Tamaño del tapón | 13 mm |
Diámetro (métrico) | 13 mm |
Para utilizar con (equipo) | Para cierres de aluminio sin revestimiento |
Color | Gris |
Diámetro (imperial) | 0,5 in |
Material | Silicona con lámina de PTFE |
Cantidad | 1/caja |