Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 12 x 32 mm LVI Amber Vial Convenience Pack with Screw Cap Top Finish and Marking Patch
LVI™ Vial with a sealed-in 300 μL glass limited volume insert, fused to vial to prevent needle damage. Made of Type I borosilicate glass with white ceramic write-on patch.
Marca:  DWK Life Sciences W225328-0401
311.60 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23261" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.45360kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12495021
  • 328.00€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 14-11-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Los insertos, los viales transparentes y los viales ámbar se convierten a partir de tubos de vidrio de borosilicato tipo I de la USP
  • El inserto está fusionado con el vial para evitar que la aguja se dañe
  • Vial de vidrio de borosilicato con inserto de vidrio de volumen limitado de 300 µl
  • El proceso de fabricación controla con precisión la profundidad y la posición del inserto en relación con el fondo del vial. Esto permite una recuperación de muestras más uniforme de vial a vial y reduce la posibilidad de daños en las agujas del muestreador automático.
  • El inserto tiene un ligero destello en la parte superior, lo que proporciona un área objetivo de aguja más grande, lo que evita daños en la aguja
  • Disponibles en formato transparente y ámbar
  • Compre viales y tapones por separado o juntos en paquetes prácticos
  • Envasados en una caja de 100
  • Etiqueta de escritura en todos los viales
Especificaciones
Especificaciones
Negro
12 mm
No
PTFE azul, silicona
0,1 dr.
Tapón de rosca
Ámbar
Vidrio de borosilicato
0,3 ml
Rosca
Polipropileno
32 mm