Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 12 x 32 mm LVI Amber Vial Convenience Pack with Screw Cap Top Finish and Marking Patch
LVI™ Vial with a sealed-in 300 μL glass limited volume insert, fused to vial to prevent needle damage. Made of Type I borosilicate glass with white ceramic write-on patch.
Marca: DWK Life Sciences W225328-0204
311.60 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23261" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.45360kg
Descripción
- Los insertos, los viales transparentes y los viales ámbar se convierten a partir de tubos de vidrio de borosilicato tipo I de la USP
- El inserto está fusionado con el vial para evitar que la aguja se dañe
- Vial de vidrio de borosilicato con inserto de vidrio de volumen limitado de 300 µl
- El proceso de fabricación controla con precisión la profundidad y la posición del inserto en relación con el fondo del vial. Esto permite una recuperación de muestras más uniforme de vial a vial y reduce la posibilidad de daños en las agujas del muestreador automático.
- El inserto tiene un ligero destello en la parte superior, lo que proporciona un área objetivo de aguja más grande, lo que evita daños en la aguja
- Disponibles en formato transparente y ámbar
- Compre viales y tapones por separado o juntos en paquetes prácticos
- Envasados en una caja de 100
- Etiqueta de escritura en todos los viales
Especificaciones
Azul | |
12 mm | |
No | |
PTFE, silicona | |
0,1 dr. | |
Tapón de rosca | |
Sí |
Ámbar | |
Vidrio de borosilicato | |
0,3 ml | |
Rosca | |
Polipropileno | |
32 mm |