Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 12 x 32mm E-Z Vial™ Convenience Pack with 11mm Crimp Finish and Clear Vial
Combination pack includes both a vial and seal for ease of use
en la oferta
Especificaciones
Color | Transparente |
---|---|
Diámetro exterior (imperial) | 12 mm |
Material | Vidrio de borosilicato |
Volumen (métrico) | 1,8 mL |
Para utilizar con (aplicación) | Para cromatografía |
Código de producto | Marca | Color (sello) | Material (revestimiento) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color (sello) | Material (revestimiento) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12454941
|
DWK Life Sciences
W225175-0204 |
Azul | PTFE/silicona |
en la oferta
paquete de 100 |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
12494941
|
DWK Life Sciences
W225175-0304 |
Azul | PTFE/silicona/PTFE |
en la oferta
paquete de 100 |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
12494931
|
DWK Life Sciences
W225175-01 |
Natural | Teflón y goma |
en la oferta
paquete de 100 |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
12404941
|
DWK Life Sciences
W225175-0103 |
Rojo | Teflón y goma |
en la oferta
paquete de 100 |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
12444941
|
DWK Life Sciences
W225175-0203 |
Rojo | PTFE/silicona |
en la oferta
paquete de 100 |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
12414941
|
DWK Life Sciences
W225175-0104 |
Azul | Teflón y goma |
en la oferta
paquete de 100 |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
12424941
|
DWK Life Sciences
W225175-0107 |
Verde | Teflón y goma |
en la oferta
paquete de 100 |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
12464941
|
DWK Life Sciences
W225175-0207 |
Verde | PTFE/silicona |
en la oferta
paquete de 100 |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
12434941
|
DWK Life Sciences
W225175-02 |
Natural | PTFE/silicona |
en la oferta
paquete de 100 |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
12484941
|
DWK Life Sciences
W225175-0303 |
Rojo | PTFE/silicona/PTFE |
en la oferta
paquete de 100 |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
Descripción
- Chromatography vial
- Dia. x H: 12 x 32mm (0.47 x 1.25 in.)
- PTFE/Red Rubber cap liner
- 1.8mL (0.06 oz.) capacity
Especificaciones
Transparente | |
Vidrio de borosilicato | |
Para cromatografía | |
Aluminio | |
32 mm | |
11 mm |
12 mm | |
1,8 mL | |
1,25 in | |
Tapón para encapsular | |
100/caja |