Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 12 x 32mm E-Z Vial™ Convenience Pack with 11mm Crimp Finish and Clear Vial
Combination pack includes both a vial and seal for ease of use
Marca: DWK Life Sciences W225175-02
72.58 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23261" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.36290kg
Descripción
- Vial de cromatografía
- Diám. × Al: 12 x 32mm (0,47 x 1,25 pulg.)
- Revestimiento de tapón de caucho rojo/PTFE
- Capacidad de 1,8 ml
Especificaciones
Natural | |
Transparente | |
Vidrio de borosilicato | |
Para cromatografía | |
Aluminio | |
32 mm | |
11 mm |
PTFE/silicona | |
12 mm | |
1,8 mL | |
1,25 in | |
Tapón para encapsular | |
100/caja |