Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Safety-Coated Narrow Mouth Amber Bottles with Aluminum-Foil-Lined Black Phenolic Caps
Catalog Number 12442561
266.95 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21976" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Capacidad:
1000 ml
500 ml
Retain contents and most glass fragments for safer and easier disposal
  • Vidrio sodocálcico con revestimiento de plastisol
  • El revestimiento es inerte y altamente resistente a ácidos fuertes, álcalis y la mayoría de disolventes
  • El revestimiento reduce el riesgo de lesiones personales o contaminación
  • Tapones negros con revestimiento de aluminio incluidos
  • No esterilizables en autoclave
Compliance
Ayuda a cumplir los requisitos de OSHA para la manipulación y eliminación seguras de sustancias tóxicas o nocivas.
Capacidad 500 ml
Revestimiento del tapón Lámina de aluminio
Material del cierre Fenólico
Tamaño del tapón 28-400 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Diámetro (métrico) 76 mm
Altura (imperial) 6,7 in
Altura (métrico) 172 mm
Capacidad (métrico) 500 mL
Capacidad (imperial) 16 oz
Recubrimiento Plastisol
Color Ámbar
Diámetro (imperial) 2,9 in
Material Vidrio sodocálcico con revestimiento de plastisol
Color del tapón Negro
Certificaciones/conformidad USP tipo III
Closure Included