Learn More
DWK Life Sciences Trituradores de tejido Potter-Elvehjem
Elija trituradoras con o sin revestimiento de seguridad de plástico
Marca:  DWK Life Sciences 358029
Detalles adicionales : Peso : 0.47630kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10092333
  • 297.00€ / paquete de 2
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Elija trituradoras con o sin revestimiento de seguridad de plástico
  • Fabricados con vidrio borosilicatado con extraíbles bajos Wheaton-33™.
  • Piezas intercambiables
  • La varilla de acero inoxidable se puede insertar en un agitador de varilla eléctrico
  • El fondo de la mano de mortero de PTFE se ajusta exactamente al fondo del tubo; el espacio libre es aproximadamente de 0,1 a 0,15 mm
  • El revestimiento de plástico transparente de las trituradoras de tejido Safe-Grind™ protege el mortero frente a arañazos, mejora el agarre y contiene el homogeneizado en caso de rotura del tubo
  • Esterilizable en autoclave
Información de órdenes
Dimensiones de la varilla, 6 mm de diámetro
Especificaciones
Especificaciones
0,004/0,006 pulg
6,3mm
2mL
Trituradora de tejido
7,9 in
1,77 in
0,43 in
2 ml
Entre 0,1 y 0,15mm
0,25 in
0,06 oz
Vidrio de borosilicato
Preparación de homogeneizados de tejidos
203mm
45mm
11mm
Politetrafluoroetileno (PTFE)