Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Lab 45 Graduated Bottles With Cap Attached
Catalog Number p-43362
Click to view available options
Capacidad:
33,8 oz, 1000 ml
500 ml
67,62 oz, 2000 ml
8,45 oz, 250 ml
Diámetro (imperial):
2,75 in
3,38 in
3,97 in
5,39 in
Color del tapón:
Blanco
Altura (imperial):
5,66 in
7,32 in
9,17 in
10,5 in
Graduated bottles with cap attached
Capacidad 8,45 oz, 250 ml
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 45 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Diámetro (métrico) 70 mm
Altura (imperial) 5,66 in
Altura (métrico) 144 mm
Capacidad (métrico) 250 mL
Capacidad (imperial) 8,45 oz
Color Transparente
Diámetro (imperial) 2,75 in
Incluye Anillo de vertido y tapón de rosca
Material Vidrio de borosilicato
Color del tapón Blanco
Graduated
Boca Ancha