Learn More
DWK Life Sciences Viales de muestreador automático de espacio de cabeza: Tapón encapsulado
Ahorra tiempo y reduce el riesgo de contaminación. Los viales headspace y tapón de rosca Wheaton™ están fabricados con vidrio de borosilicato transparente de tipo I.
Marca: DWK Life Sciences 225277
53.15 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23261" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.92990kg
Descripción
- Acepta cierres de aluminio de 20 mm
- Gran variedad de estilos de cierre de aluminio y materiales de septum disponibles
- Adquiera los viales por separado o junto con cierres en prácticos paquetes
Especificaciones
Transparente | |
Vidrio de sílice | |
1,49 in | |
Tapón para encapsular | |
100/Paq. |
22 mm | |
6,0 ml | |
Fondo redondo | |
38 mm | |
20 mm |