Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Glass Uni-Dose Vials
Manufactured from WHEATON 900 soda-lime amber glass that conforms to USP Type III requirements
Marca: DWK Life Sciences 226732
Detalles adicionales : Peso : 13.15420kg
Descripción
- DE de la boca de 28,5 mm
- Usar con tapón de seguridad a prueba de manipulación WHEATON
- Gran superficie de etiquetado para facilitar la identificación del producto
- Fabricados con vidrio sodocálcico ámbar WHEATON 900 que cumple los requisitos de la USP Tipo III
Especificaciones
Ámbar | |
Vidrio sodocálcico | |
4 dr | |
42 mm |
32 mm | |
15,0 mL | |
Tapón de seguridad a prueba de manipulación | |
USP tipo III |