Learn More
DWK Life Sciences Viales E-Z™
Viales de vidrio para muestreador automático con una abertura de gran tamaño
Marca: DWK Life Sciences 225179-01
274.55 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23261" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 2.72160kg
Descripción
- 12 mm de diámetro × 32 mm de altura
- Tapón para encapsular de 11 mm
- 1,8 ml
Especificaciones
Transparente | |
Vidrio de sílice | |
1.25 pulg | |
32mm | |
Sí |
12mm | |
1.8 ml | |
Para capsular | |
11 mm |