Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ E-Z Seals™ Aluminum Vial Caps
Lined seals for use with crimp-top vials
Marca: DWK Life Sciences 224219-05
517.75 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23261" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.36290kg
Beschreibung
- Tapones ideales para cromatografía y otras aplicaciones de instrumentación
- El cierre con la parte superior abierta permite llenar o recuperar contenido con una jeringa
Spezifikation
PTFE/silicona | |
Aluminio | |
1000/caja | |
11 mm |
Azul | |
E-Z Seals™ | |
E-Z Seals™ |