Learn More
DWK Life Sciences Viales criogénicos Wheaton™ CryoELITE™, fondo redondo con tapón de rosca interno
El tapón de rosca interna se puede retirar fácilmente con una mano
Marca: DWK Life Sciences W985913
331.55 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23261" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.81440kg
Descripción
- El vial criogénico exacto con fondo redondo soporta una RFC máxima de hasta 17 000 × g
- Su inigualable tapón de sellado supera lo requerido por las normativas DOT e IATA, lo que garantiza la máxima protección de las muestras durante el transporte y exige una manipulación con congelación y descongelación
- Los lotes están certificados como estériles y apirógenos y no contienen ARNasa/ADNasa ni endotoxinas, por lo que la integridad de las muestras está garantizada
- Fabricados en polipropileno criogénico virgen de baja adherencia
Especificaciones
Natural | |
12 mm | |
Polipropileno | |
4 ml | |
Forma redonda | |
Sí | |
Tapón de rosca | |
500/caja | |
Sí |
Con etiqueta de escritura | |
Natural | |
Estéril | |
2.99 pulg | |
Interno | |
Sí | |
76 mm | |
DOT, IATA |