Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Clear Narrow-Mouth Ground-Glass Stoppered Bottles
Catalog Number p-3340846
Click to view available options
Capacidad:
250 ml
500 ml
Altura (métrico):
72 mm
88 mm
Feature no-drip pour lip
  • Frasco de vidrio de borosilicato transparente y tapón
  • El tapón de vidrio redondo con forma de octágono se ajusta de forma segura para evitar la contaminación
  • Boca estrecha ideal para líquidos
  • Esterilizable en autoclave
Capacidad 250 ml
Material del cierre Vidrio
Tamaño del tapón 19/26 mm
Tipo de tapón Tapón con forma de octágono
Diámetro (métrico) 145 mm
Altura (imperial) 2,8 pulg
Altura (métrico) 72 mm
Capacidad (métrico) 250 mL
Capacidad (imperial) 8 oz
Color Transparente
Diámetro (imperial) 5,7 in
Material Vidrio de borosilicato