Learn More
DWK Life Sciences Tapones de aluminio: una pieza
Los cierres rasgables se pueden retirar completamente lo que permite verter el contenido del frasco. Los cierres de aluminio de arrancado de disco central Wheaton™ sin revestimiento están disponibles en una amplia gama de tamaños y colores.
Marca: DWK Life Sciences 224183-07
126.35 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23261" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.63500kg
Descripción
- Buenas propiedades de barrera
- La selección de colores incluye natural, rojo, azul y verde
- Químicamente resistentes al alcohol y la acetona, entre otros
Especificaciones
Verde | |
1000/caja | |
20 mm |
Aluminio | |
Arrancado de disco central |