Learn More
DWK Life Sciences Tapones de aluminio: una pieza
Los cierres rasgables se pueden retirar completamente lo que permite verter el contenido del frasco. Los cierres de aluminio de arrancado de disco central Wheaton™ sin revestimiento están disponibles en una amplia gama de tamaños y colores.
Marca: DWK Life Sciences 224187-01
159.88 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23261" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.08860kg
Descripción
- Buenas propiedades de barrera
- La selección de colores incluye natural, rojo, azul y verde
- Químicamente resistentes al alcohol y la acetona, entre otros
Especificaciones
Natural | |
1000/caja | |
30 mm |
Aluminio | |
Arrancado de disco central |