Learn More
DWK Life Sciences Frascos de DBO
Disponible con tapones pennyhead o robóticos de vidrio
Marca: DWK Life Sciences 227494-99
1600.75 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23261" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 4.98950kg
Descripción
Disponible con tapones pennyhead o robóticos de vidrio
Frascos
- Vidrio de borosilicato, 60 o 300 ml, con o sin numeración
- Con áreas de marcado permanente; las versiones con numeración también incluyen código de barras
- Radio de hombro especialmente diseñado para barrer todo el aire del interior del frasco durante el llenado
- Se recomiendan los frascos de 300 ml para la prueba de DBO de cinco días mencionada en los métodos estándar para el análisis de agua y aguas residuales, 18ª edición, 5210B, 1992
- Los tapones de vidrio de borosilicato intercambiables tienen fondo cónico que también evita la captura de aire
- La boca acampanada del frasco forma un sello de agua alrededor de los tapones que evita que el aire penetre durante la incubación
- La junta del tapón es compatible con las sondas de los principales medidores de DBO y DO
- Los tapones robóticos de vidrio son compatibles con la mayoría de sistemas robóticos
Se utiliza para incubar muestras diluidas de aguas residuales, efluentes de aguas residuales, aguas contaminadas y residuos industriales con el fin de determinar la cantidad de materia orgánica degradable mediante acción bioquímica aeróbica.
Información de órdenes
Dimensiones:Los frascos de 300 ml tienen un diámetro de 69 x 165 mm de alto; los frascos de 60 ml tienen un diámetro de 43 x 115 mm de alto
Especificaciones
Sí | |
Para incubar muestras diluidas de aguas residuales, efluentes de aguas residuales, aguas contaminadas y residuos industriales para determinar la cantidad de oxígeno necesaria durante la estabilización de materia orgánica degradable mediante acción bioquímica aeróbica | |
Vidrio de borosilicato | |
Robótico | |
4.5 pulg | |
1,69 in |
60 mL | |
Sí | |
Opciones | |
2,02 oz | |
11,5 cm | |
4,3 cm |