Learn More
DWK Life Sciences Tapones de aluminio: tapón rasgable
sin valor
Marca: DWK Life Sciences W224207
Detalles adicionales : Peso : 0.38000kg
Descripción
- Colors available: natural, red, blue and green
- Flip cap seals provide tamper evidence
Especificaciones
Red | |
1000/Cs. | |
13 mm |
Aluminum | |
Flip Cap Tear-off |