Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ AC Medium Rounds: With White Polypropylene Cap with Polyvinyl Liner
Click to view available options
Capacidad:
1 oz., 30 ml
4 oz, 125 ml
500 ml
60 ml
8 oz., 250 ml
Diámetro (imperial):
1,33 in
1,65 in
2 in
2,44 in
2,99 in
Tamaño del tapón:
33-400 mm
38-400 mm
48-400 mm
58-400 mm
70-400 mm
Altura (imperial):
2,75 in
3,34 in
4,09 in
5,07 in
5,78 in
Ideal for use as sample bottles
  • Fabricados con vidrio Wheaton 800, que cumple con las normas USP tipo III
  • Útiles para polvos secos, muestras de suelo y almacenamiento de muestras
Capacidad 1 oz., 30 ml
Capacidad (métrico) 30 mL
Capacidad (imperial) 1 oz
Color Transparente
Diámetro (imperial) 1,33 in
Material Vidrio sodocálcico
Color del tapón Blanco
Closure Liner Poli/vinilo
Tamaño del tapón 33-400 mm
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Tapón de rosca
Diámetro (métrico) 34 mm
Altura (imperial) 2,75 in
Altura (métrico) 70 mm
Mostrar más Mostrar menos