Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ ABC Clear Glass Vial Convenience Packs
40% larger opening improves sample accessibility while reducing autosampler needle damage
Marca:  DWK Life Sciences W225150-0201
77.52 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23261" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.36290kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12474811
  • 81.60€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Fabricados con vidrio de borosilicato de tipo I transparente
  • Tapón de rosca de 12 x 32 mm con tapón de rosca ABC de 9 mm
  • Disponible con y sin etiqueta de escritura
Especificaciones
Especificaciones
Negro
Transparente
No
PTFE rojo, silicona blanca
Polipropileno
32 mm
No
12 mm
Vidrio de borosilicato
1,8 mL
1,25 in
Tapón de rosca
9 mm