Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ ABC Clear Glass Vial Convenience Packs
40% larger opening improves sample accessibility while reducing autosampler needle damage
Marca: DWK Life Sciences W225150-0207
77.52 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23261" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.45360kg
Descripción
- Fabricados con vidrio de borosilicato de tipo I transparente
- Tapón de rosca de 12 x 32 mm con tapón de rosca ABC de 9 mm
- Disponible con y sin etiqueta de escritura
Especificaciones
Verde | |
Transparente | |
No | |
PTFE rojo, silicona blanca | |
Polipropileno | |
32 mm | |
No |
12 mm | |
Vidrio de borosilicato | |
1,8 mL | |
1,25 in | |
Tapón de rosca | |
9 mm |