Learn More
DWK Life Sciences Conjuntos de filtración y accesorios Wheaton™ de 90 mm
Fabricados con vidrio borosilicatado de extracción baja WHEATON 33 conforme a los requisitos USP Tipo I y ASTM E 438, Tipo I, Clase A
117.00€ - 192.00€
Especificaciones
Conectores | Manguera de 0,25 pulg |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Conjunto de filtración de 90mm |
Material | Vidrio de borosilicato |
Tamaño de poro | De 40 a 60 μm |
Para utilizar con (aplicación) | Análisis de partículas o contaminación microbiológica |
Código de producto | Marca | Incluye | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12417131
|
DWK Life Sciences
635245 |
Revestimiento de seguridad | 1000 mL |
192.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12497121
|
DWK Life Sciences
635232 |
Sin revestimiento de seguridad | 1000 mL |
117.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Fabricados con vidrio borosilicatado de extracción baja WHEATON 33 conforme a los requisitos USP Tipo I y ASTM E 438, Tipo I, Clase A
- Diseñados para manipular hasta 1000 ml de líquidos de muestra para el análisis de partículas o la contaminación microbiológica
- Los matraces tienen una conexión de manguera n.º 2 para tubos de 1/4 (6 mm) de diámetro interno
- Recomendado para filtración general
- Una base del soporte de vidrio fritado con gran porosidad (40-60 μm), embudo graduado, pinza de aluminio anodizado, un tapón de silicona n.º 8
Especificaciones
Manguera de 0,25 pulg | |
Vidrio de borosilicato | |
Análisis de partículas o contaminación microbiológica | |
Matraz de filtración |
Conjunto de filtración de 90mm | |
De 40 a 60 μm | |
1/caja | |
1000 mL |