Learn More
DWK Life Sciences Conjuntos de filtración y accesorios Wheaton™de 90mm
Código de producto. 12417131 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Revestimiento de superficie:
Revestimiento de seguridad
Sin revestimiento de seguridad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Revestimiento de superficie unitSize
12417131 Revestimiento de seguridad cada uno
12497121 Sin revestimiento de seguridad cada uno
2 options
Código de producto. 12417131
Marca: DWK Life Sciences 635245
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados con vidrio de borosilicato de bajos extraíbles WHEATON 33 conforme a los requisitos USP Tipo I y ASTM E 438, Tipo I, Clase A
Fabricados con vidrio de borosilicato de bajos extraíbles WHEATON 33 conforme a los requisitos USP Tipo I y ASTM E 438, Tipo I, Clase A
  • Diseñados para manipular hasta 1000 ml de líquidos de muestra para el análisis de partículas o la contaminación microbiológica
  • Los matraces tienen una conexión de manguera n.º 2 para tubos de 1/4 (6 mm) de diámetro interno
  • Recomendado para filtración general
  • Una base del soporte de vidrio fritado con gran porosidad (40-60 μm), embudo graduado, pinza de aluminio anodizado, un tapón de silicona n.º 8
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1000 mL
Material Vidrio de borosilicato
Para utilizar con (aplicación) Análisis de partículas o contaminación microbiológica
Para utilizar con (equipo) Conjunto de filtración de 90 mm
Incluye Manguera de 0,25 pulg
N.º por caja 1/caja
Tipo de producto Matraz de filtración
Revestimiento de superficie Revestimiento de seguridad