Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 12 x 32mm Vial Convenience Pack with ABC™ 9mm Screw Thread Finish and Amber Vial
Features PTFE/Silicone liner
Marca: DWK Life Sciences W225152-03
95.95 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23261" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.36290kg
Descripción
- Vial de 12 x 32 mm
- Acabado de rosca de 9 mm ABC
- Color: Ámbar
- Capacidad: 1,8 ml
Especificaciones
Natural | |
Natural | |
1,8 mL | |
1,25 in | |
Tapón de rosca | |
100/Paq. |
PTFE/silicona/PTFE | |
12 mm | |
Para aplicaciones de GC/MS | |
Polipropileno | |
32 mm | |
9 mm |