Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 12 x 32mm Vial Convenience Pack with ABC™ 9mm Screw Thread Finish and Amber Vial
Features PTFE/Silicone liner
Marca:  DWK Life Sciences W225152-0801
113.05 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23261" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.45360kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12414871
  • 119.00€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 27-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Vial de 12 x 32 mm
  • Acabado de rosca de 9 mm ABC
  • Color: Ámbar
  • Capacidad: 1,8 ml
Especificaciones
Especificaciones
Negro
Negro
1,8 mL
1,25 in
Tapón de rosca
100/Paq.
PTFE/silicona
12 mm
Para aplicaciones de GC/MS
Polipropileno
32 mm
9 mm