Learn More
Cytiva Filtros de jeringa Whatman™ Uniflo™ con prefiltro de GF, 0,45 μm
Whatman™ Uniflo™ syringe filters are disposable filter units designed to provide clean filtrate from small volumes up to 100 mL.
Marca: Cytiva 9930-3004
Detalles adicionales : Peso : 2.10000kg
Descripción
Los filtros de jeringas de GF Whatman Uniflo están disponibles en una variedad de opciones de membrana con una carcasa de sobremolde de polipropileno
- Tamaños de poro de 0,2 μm o 0,45 μm
- Impresión grabada con láser en el filtro para facilitar la identificación
- Embalaje de sobremesa para ahorrar espacio
Especificaciones
PTFE | |
0,45 μm | |
4,98 cm2 | |
Luer Lock hembra | |
500 paquete | |
Fibra de vidrio (GF) |
Nailon | |
No estéril | |
Polipropileno | |
67,5 psi | |
Deslizamiento Luer macho | |
30 mm |
Safety and Handling
- FILTER GLASS CIRCLE
Signal Word
- Atención
Hazard Category
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Hazard Statement
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Precautionary Statement
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Contém: glass, oxide, chemicals
- UNKNOWN ACUTE-100% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.
- UNKNOWN AQUATIC-Contiene 100% de componentes de toxicidad desconocida para el medio ambiente acuático.