Learn More
Cytiva Filtros de jeringa Whatman Uniflo™, 0,45μ m
Uniflo Syringe Filters
Marca:  Cytiva 9910-1304
Detalles adicionales : Peso : 0.46800kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15843587
  • 855.00€ / paquete de 500
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Los filtros de membrana de PTFE son esterilizables en autoclave.Están disponibles en tamaños de poro de 0,22 μm y 0,45 μm.El nailon es resistente a una gama de disolventes orgánicos y adecuado para su uso con muestras de alto pH.El nailon puede unir proteínas, lo que lo hace inadecuado para aplicaciones de recuperación de proteínas.
Los filtros de jeringa Whatman Uniflo de la división Life Sciences de Cytiva combinan la calidad superior con la rentabilidad. Son adecuados para una filtración de jeringa rutinaria rápida de muestras de volumen reducido de hasta 100 ml durante la preparación de muestras en el laboratorio. Están disponibles en una variedad de opciones de membrana y tamaños de poro con una carcasa de sobremolde de polipropileno. Los filtros Uniflo están impresos individualmente por inyección de tinta para facilitar la identificación del filtro y se envasan en cajas de plástico reciclables y limpias resellables para optimizar el espacio de almacenamiento en el laboratorio.
Especificaciones
Especificaciones
Whatman Uniflo de 13 mm 0,45 Nylon 500/paquete
0,45 μm
0,65 cm2
Polipropileno
Luer Lock hembra
67,5 psi
500 piezas
100 ml (muestra)
13 mm
Nailon
No estéril
Aplicación de recuperación de proteínas
hidrófobos
Deslizamiento Luer macho
Whatman™
Filtro de jeringa
19,6 × 16,9 mm