Learn More
Cytiva Filtros de jeringa Whatman Uniflo™, 0,45μ m
Uniflo Syringe Filters
Marca: Cytiva 9911-2504
764.75 EUR hasta el 2024-05-06
Use el código promocional "21711" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.41300kg
Descripción
Los filtros de membrana de PTFE son esterilizables en autoclave.Están disponibles en tamaños de poro de 0,22 μm y 0,45 μm.El nailon es resistente a una gama de disolventes orgánicos y adecuado para su uso con muestras de alto pH.El nailon puede unir proteínas, lo que lo hace inadecuado para aplicaciones de recuperación de proteínas.
Los filtros de jeringa Puradisc Whatman de 25 mm de la división Life Sciences de GE Healthcare combinan la calidad superior con la rentabilidad. Son adecuados para una filtración de jeringa rutinaria rápida de muestras de volumen reducido de hasta 100 ml durante la preparación de muestras en el laboratorio. Están disponibles en una variedad de opciones de membrana y tamaños de poro con una carcasa de sobremolde de polipropileno. Los filtros Uniflo están impresos individualmente por inyección de tinta para facilitar la identificación del filtro y se envasan en cajas de plástico reciclables y limpias para optimizar el espacio de almacenamiento en el laboratorio.Especificaciones
Whatman Uniflo 25 mm 0,45 PTFE 500/paquete | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
No estéril | |
Aplicación de recuperación de proteínas | |
Luer Lock hembra | |
67,5 psi | |
500 piezas | |
100 ml (muestra) | |
25 mm |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
0,45 μm | |
0,65 cm2 | |
Polipropileno | |
Deslizamiento Luer macho | |
Whatman™ | |
Filtro de jeringa | |
24,5 × 29,2 mm |