Learn More
Cytiva Filtros de jeringa Uniflo Whatman™, 0,22 μ m, medios de filtración PVDF
Las membranas de PVDF están diseñadas para ofrecer una alta resistencia a la tracción, alta resistencia a los disolventes y baja unión de proteínas, lo que las convierte en adecuadas para la filtración biomédica y la preparación de muestras para HPLC.
800.00€ - 850.00€
Especificaciones
Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
---|---|
Tamaño de poro | 0,22 μm |
Esterilidad | No estéril |
Área de filtración | 0,65 cm2 |
Material de la carcasa | Polipropileno |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15893577
|
Cytiva
9909-1302 |
13 mm | 19,6 × 16,9 mm |
850.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15813587
|
Cytiva
9909-2502 |
25 mm | 24,5 × 29,2 mm |
800.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Los filtros de jeringa Puradisc Whatman de 25 mm de la división Life Sciences de Cytiva combinan la calidad superior con la rentabilidad. Son muy adecuados para una filtración de jeringa rutinaria rápida de muestras de volumen reducido de hasta 100 ml. Están disponibles en una variedad de opciones de membrana y tamaños de poro con una carcasa de sobremolde de polipropileno. Los filtros Uniflo están impresos individualmente por inyección de tinta para facilitar la identificación del filtro y se envasan en cajas de plástico reciclables y limpias para optimizar el espacio de almacenamiento en el laboratorio.Especificaciones
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
No estéril | |
Polipropileno | |
Deslizamiento Luer macho | |
500 piezas |
0,22 μm | |
0,65 cm2 | |
Luer Lock hembra | |
67,5 psi |