Learn More
Cytiva Embudo de filtración de tres piezas
Ofrece filtración rápida y sencilla. Los embudos de filtro de tres piezas Whatman™ se desmontan de forma rápida para la inserción de un filtro nuevo. Los embudos están disponibles con una selección de tres placas y se suministran en varios tamaños.
Marca: Cytiva 1950-004
241.58 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21903" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.12240kg
Descripción
Ofrece filtración rápida y sencilla.Los embudos de filtro de tres piezas Whatman™ se desmontan de forma rápida para la inserción de un filtro nuevo.Los embudos están disponibles con una selección de tres placas y se suministran en varios tamaños.
El aumento del uso de los filtros de microfibra de vidrio de alta eficacia en los laboratorios modernos ha creado una demanda de sistemas con capacidad para filtros eficaces y sencillos. Los embudos de filtro de 3 piezas Whatman se han diseñado para complementar la gama de filtros de microfibra de vidrio de caudal rápido y retención de partículas finas Whatman.- Construcción de tres piezas; el embudo se desmonta rápidamente para la inserción de un nuevo filtro
- Las bridas de sellado de vidrio son planas y esmeriladas para garantizar un buen sellado del filtro
- Los sólidos retenidos se depositan en el interior del círculo del filtro
- La fijación de los bordes evita la pérdida periférica y el posible paso de la solución en torno al círculo de filtro, en lugar de hacerlo a través de él
- Las piezas se pueden limpiar de manera rápida y eficaz gracias a su diseño sencillo
- Acrílica: suministrada de serie; apta para la filtración de la mayoría de soluciones acuosas; temperatura de funcionamiento máxima de 65°C
- Placa de polipropileno - extra opcional. Recomendado para la mayoría de los ácidos (excepto el ácido nítrico concentrado y el ácido sulfúrico fumante) a temperatura ambiente; apta también para la mayoría de alcoholes, glicoles, cetonas y éteres; temperatura de funcionamiento máxima de 100°C
- PTFE - para prácticamente todos los ácidos, álcalis y disolventes comunes a temperaturas de hasta 100°C; temperatura de funcionamiento máxima de 200°C
Especificaciones
Polipropileno | |
Placa acrílica | |
36 mL | |
12,1 cm |
8 cm2 | |
Embudo de filtro | |
4,76 in | |
47 mm |